Documenti
R658464
8-CHLORO-7-((2,4-DICHLOROBENZYL)OXY)-2,3-DIHYDROCYCLOPENTA(C)CHROMEN-4(1H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H13Cl3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
395.673
Numero MDL:
Altre note