Documenti
R657832
3-(METHOXYCARBONYL)-2-METHYL-1-BENZOFURAN-5-YL 5-(ACETYLOXY)-2-METHYL-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H18O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
422.395
Numero MDL:
Altre note