Documenti
R651540
N'-[(E)-1-(4-CHLOROPHENYL)ETHYLIDENE]-2-{[4-(4-METHYLPHENYL)-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H22ClN5OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
476.004
Numero MDL:
Altre note