Documenti
R635170
5-BENZYL-2(4-CL-PH)-3-(4-F-PH)DIHYDRO-2H-PYRROLO(3,4-D)ISOXAZOLE-4,6(3H,5H)DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H18ClFN2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
436.874
Numero MDL:
Altre note