Documenti
R572136
4-MEO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(((4-ETHOXYANILINO)CARBOTHIOYL)AMINO)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H20Cl3N3O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
476.813
Numero MDL:
Altre note