Documenti
R570729
7-((2-CHLOROBENZYL)OXY)-8-HEXYL-2,3-DIHYDROCYCLOPENTA(C)CHROMEN-4(1H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H27ClO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
410.945
Numero MDL:
Altre note