Documenti
R563048
ETHYL 5-ACETYL-2-({[(2E)-2-(1,3-BENZODIOXOL-5-YLMETHYLENE)HYDRAZINO]CARBONYL}AMINO)-4-METHYL-3-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H19N3O6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
417.444
Numero MDL:
Altre note