Documenti
R556432
2-HYDROXYBENZALDEHYDE {7-[2-HYDROXY-3-(2-METHYLPHENOXY)PROPYL]-3-METHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL}HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H24N6O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
464.485
Numero MDL:
Altre note