Documenti
R493252
1-BENZYL-5-BROMO-3-TERT-BUTYL-6-METHYL-1H-PYRIMIDINE-2,4-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H19BrN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
351.246
Numero MDL:
Altre note