Documenti
R447803
1-ALLYL-8-BROMO-7-(4-CHLORO-BENZYL)-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H14BrClN4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
409.673
Numero MDL:
Altre note