Documenti
R446807
7-(4-DIFLUOROMETHOXY-PH)-5-(4-I-PH)-4,7-DIHYDRO-(1,2,4)TRIAZOLO(1,5-A)PYRIMIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H13F2IN4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
466.232
Numero MDL:
Altre note