Documenti
R442372
2-[(1-BENZYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]-N'-[(E)-(2,3-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H24N4O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
460.559
Numero MDL:
Altre note