Documenti
R438464
3-METHYL-2-(METHYLSULFANYL)-1,3-BENZOTHIAZOL-3-IUM HYDROXY(METHOXY)-LAMBDA(4)-SULFANOLATE OXIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C10H15NO4S3
Peso molecolare:
309.427
Numero MDL:
Altre note