Documenti
R373176
N-(4-ADAMANTAN-1-YL-THIAZOL-2-YL)-N'-PYRIDIN-2-YLMETHYL-OXALAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H24N4O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
396.515
Numero MDL:
Altre note