Documenti
R349313
(4-METHYLPHENYL)[2-(4-METHYLPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZIN-5-YL]METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H22N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
382.466
Numero MDL:
Altre note