Documenti
R280046
8-ISOBUTYLSULFANYL-7-ISOPROPYL-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C13H20N4O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.394
Numero MDL:
Altre note