Documenti
R116181
2-(2-(2-CHLOROBENZYLIDENE)HYDRAZINO)-N-(4-CHLOROPHENYL)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H11Cl2N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.18
Numero MDL:
Altre note