Documenti
R110434
METHYL 2-{[(4-TERT-BUTYLPHENOXY)ACETYL]AMINO}-5,6-DIHYDRO-4H-CYCLOPENTA[B]THIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H25NO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
387.502
Numero MDL:
Altre note