QBD10011
Phthalimidooxy-dPEG®4-NHS ester
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>90%
Forma fisica
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
Gruppo funzionale
NHS ester
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCON2C(C(C=CC=C3)=C3C2=O)=O
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3