Key Documents
PH013837
3-[di(2-thienyl)methylene]-1-methylpiperidine 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H25NO7S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
467.564