Key Documents
PH009013
Sigma-Aldrich
5-[(3-Methoxyphenoxy)methyl]-1,3-oxazolidine-2-thione
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C11H13NO3S
Numero CAS:
Stringa SMILE
S=C(O1)NCC1[CH2]OC2=CC=CC(OC)=C2
InChI
1S/C11H13NO3S/c1-13-8-3-2-4-9(5-8)14-7-10-6-12-11(16)15-10/h2-5,10H,6-7H2,1H3,(H,12,16)