Documenti
PH007911
Sigma-Aldrich
3,5-ditert-Butyl-4-methoxybenzonitrile
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H23NO
Numero CAS:
Stringa SMILE
COC1=C(C(C)(C)C)C=C(C#N)C=C1C(C)(C)C
InChI
1S/C16H23NO/c1-15(2,3)12-8-11(10-17)9-13(14(12)18-7)16(4,5)6/h8-9H,1-7H3