Documenti
PH005278
Sigma-Aldrich
N-Phenyl-2-(3-pyridinylcarbonyl)hydrazinecarboxamide
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C13H12N4O2
Numero CAS:
Stringa SMILE
O=C(NNC(NC1=CC=CC=C1)=O)C2=CN=CC=C2
InChI
1S/C13H12N4O2/c18-12(10-5-4-8-14-9-10)16-17-13(19)15-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,(H,16,18)(H2,15,17,19)