Documenti
PH004448
ethyl [2-chloro-3-{[ethoxy(oxo)acetyl]amino}-5-(trifluoromethyl)anilino](oxo)acetate
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H14ClF3N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
410.737
Numero MDL:
Altre note