Documenti
PH003317
Sigma-Aldrich
1-Chloro-6,7-dimethoxyisoquinoline
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C11H10ClNO2
Numero CAS:
Numero MDL:
Stringa SMILE
ClC1=NC=CC(C=C2OC)=C1C=C2OC
InChI
1S/C11H10ClNO2/c1-14-9-5-7-3-4-13-11(12)8(7)6-10(9)15-2/h3-6H,1-2H3