Documenti
PH002958
Sigma-Aldrich
N-(6-Bromo-2,3-dihydro-1h-inden-5-yl)acetamide
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C11H12BrNO
Numero CAS:
Numero MDL:
Stringa SMILE
BrC1=CC2=C(CCC2)C=C1NC(C)=O
InChI
1S/C11H12BrNO/c1-7(14)13-11-6-9-4-2-3-8(9)5-10(11)12/h5-6H,2-4H2,1H3,(H,13,14)