Key Documents
PH002704
{2-[(isopropylamino)methyl]-7-nitro-1,2,3,4-tetrahydro-6-quinolinyl}methanol
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C14H21N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.342
Numero MDL:
Altre note