Documenti
PH002113
N-{2-[(5Z)-5-(2-methoxybenzylidene)-2,4-dioxo-1,3-thiazolidin-3-yl]ethyl}pentanamide
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H22N2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
362.451
Numero MDL:
Altre note