Documenti
PH000585
N-(2,4-DICHLOROPHENYL)-2-METHYL-1,3-DIOXO-1,2,3,4-TETRAHYDRO-4-ISOQUINOLINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H12Cl2N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
363.2
Numero MDL:
Altre note