Documenti
P46202
Sigma-Aldrich
1-Piperidineacetaldehyde diethyl acetal
Sinonimo/i:
1-(2,2-Diethoxyethyl)piperidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H23NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.31
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Indice di rifrazione
n20/D 1.443 (lit.)
P. eboll.
219-221 °C (lit.)
Densità
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(CN1CCCCC1)OCC
InChI
1S/C11H23NO2/c1-3-13-11(14-4-2)10-12-8-6-5-7-9-12/h11H,3-10H2,1-2H3
VSHHRRNJQBETGT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Ethylene trimerisation
  • Synthesis of aryl-substituted piperidines by superacid activation of piperidones
  • Studies involving elimination reactions
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter