Documenti fondamentali
M50206
Sigma-Aldrich
Methyl 2-hydroxyisobutyrate
95%
Sinonimo/i:
Methyl α-hydroxyisobutyrate, Methyl 2-methyllactate
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C(OH)COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.13
Beilstein:
1746607
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.411 (lit.)
P. ebollizione
137 °C (lit.)
Densità
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)C(C)(C)O
InChI
1S/C5H10O3/c1-5(2,7)4(6)8-3/h7H,1-3H3
XYVQFUJDGOBPQI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
42 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)