Documenti
L498300
1-{3-[4-CYCLOHEXYL-2-(1H-PYRROL-1-YL)PHENOXY]-2-HYDROXYPROPYL}-4-(2-METHOXYPHENYL)PIPERAZIN-1-IUM CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C30H40ClN3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
526.125
Numero MDL:
Altre note