Documenti
L478733
N'-(1-(4-CHLOROPHENYL)ETHYLIDENE)-3-(4-ETHYLPHENYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H19ClN4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
366.854
Numero MDL:
Altre note