Documenti
L478695
2-(4-ETHYLPHENOXY)-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-{[(4-METHOXY-2-NITROANILINO)CARBOTHIOYL]AMINO}ETHYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H21Cl3N4O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
535.837
Numero MDL:
Altre note