Documenti
L471240
N'-(4-F-BENZYLIDENE)-3-(4-((4-METHYLBENZYL)OXY)PH)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H21FN4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
428.47
Numero MDL:
Altre note