Documenti
L470503
ETHYL 5-ACETYL-2-({1-[(2-BROMOBENZOYL)AMINO]-2,2,2-TRICHLOROETHYL}AMINO)-4-METHYL-3-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H18BrCl3N2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
556.693
Numero MDL:
Altre note