Documenti
L469513
N-BENZYL-2-{[(4-METHYLPHENOXY)ACETYL]AMINO}-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H26N2O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
434.562
Numero MDL:
Altre note