Documenti
L466352
3-(4-METHYLPHENYL)-2-((3-(TRIFLUOROMETHYL)BENZYL)THIO)-4(3H)-QUINAZOLINONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H17F3N2OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
426.464
Numero MDL:
Altre note