Documenti
L461040
3-(2-ISONICOTINOYLCARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2,4-DICHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H13Cl2N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
414.251
Numero MDL:
Altre note