Key Documents
L411590
N-(2-ETHOXYPHENYL)-2-((4-ET-5-(2-PYRAZINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H20N6O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
384.463
Numero MDL:
Altre note