Documenti
L409626
2-{[4-(4-BROMOPHENYL)-5-(4-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(2,5-DICHLOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H14BrCl2N5OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
535.253
Numero MDL:
Altre note