Documenti
L405418
2-[(3-ALLYL-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]-N-(2-METHOXY-5-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H25N3O3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
455.602
Numero MDL:
Altre note