Documenti
L403083
4-BROMO-2-(2-TETRADECANOYLCARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C28H36BrClN2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
563.968
Numero MDL:
Altre note