Documenti
L391123
1-[(E)-(2-{2-[(4-METHOXYBENZOYL)AMINO]ACETYL}HYDRAZONO)METHYL]-2-NAPHTHYL 2,4-DICHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C28H21Cl2N3O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
550.403
Numero MDL:
Altre note