Documenti
L386243
3-(2-(3,4-DICHLOROBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H16Cl2N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
443.29
Numero MDL:
Altre note