Documenti
L379751
4-((E)-{[(2-CHLOROANILINO)(OXO)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)-2-ETHOXYPHENYL 4-PROPOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C27H26ClN3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
523.978
Numero MDL:
Altre note