Documenti
L370371
2-METHOXY-4-[(E)-({[(3,4,5-TRIMETHOXYBENZOYL)AMINO]ACETYL}HYDRAZONO)METHYL]PHENYL 2,4-DICHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C27H25Cl2N3O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
590.422
Numero MDL:
Altre note