Documenti
L366056
N-[4-(AMINOSULFONYL)PHENYL]-2-{[4-ETHYL-5-(2-THIENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H17N5O3S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
423.538
Numero MDL:
Altre note