Documenti
L361801
(5Z)-5-({3-[4-(ALLYLOXY)-2-METHYLPHENYL]-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL}METHYLENE)-3-(2-CHLOROBENZYL)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C30H24ClN3O2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
558.126
Numero MDL:
Altre note