Documenti
L354104
N'-[(3Z)-5-NITRO-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE]-4-(2-OXO-1-PYRROLIDINYL)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H15N5O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
393.362
Numero MDL:
Altre note